1315012
USP
Hydrocodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydrothebainone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrocodone
Fabricant/nom de marque
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CC(=O)CC3)c4c(ccc(c4O)OC)C2)C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-10-12(20)4-5-13(18)14(19)9-11-3-6-15(22-2)17(21)16(11)18/h3,6,13-14,21H,4-5,7-10H2,1-2H3/t13-,14+,18-/m0/s1
Clé InChI
CDGFTOARGCEWKI-IYOUNJFTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable