1287642
USP
Gadoteridol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
10-(2-Hydroxypropyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, HP-DO3A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gadoteridol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H32N4O7/c1-14(22)10-18-2-4-19(11-15(23)24)6-8-21(13-17(27)28)9-7-20(5-3-18)12-16(25)26/h14,22H,2-13H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Clé InChI
IQUHNCOJRJBMSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Gadoteridol
- Gadoteridol Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3