1269378
USP
Febantel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
febantel
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
CFQMARFZCOQJMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup