1265739
USP
1-Ethoxy-2-methylpropane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
476,00 €
About This Item
476,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
1-ethoxy-2-methylpropane
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C