1262823
USP
Ethopabate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethopabate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3