1241550
USP
Ergotaminine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5α, 8α)-12′-Hydroxy-2′-methyl-5′-(phenylmethyl)ergotaman-3′,6′,18-trione, Isoergotamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ergotaminine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N21[C@@](O[C@](C2=O)(NC(=O)[C@@H]5CN([C@@H]6Cc7c8c([nH]c7)cccc8C6=C5)C)C)([C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H]1Cc4ccccc4)O
InChI
1S/C33H35N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,25+,26-,27-,32+,33-/m0/s1
Clé InChI
XCGSFFUVFURLIX-BRMNWJGKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable