Principaux documents
1228031
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-2-propen-1-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-3-yl)-p-cresol
25 MG
478,00 €
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
478,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
drometrizole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[n]2([n](c3c([nH]2)cccc3)CC(=C)C)c1c(ccc(c1)C)O
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
Clé InChI
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Drometrizole trisiloxane Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3