1224904
USP
Docusate potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate potassium salt, Dioctyl potassium sulfosuccinate
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C20H38O7S.K/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
CACRHRQTJDKAPJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable