1136002
USP
Clindamycin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
1 050,00 €
About This Item
1 050,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clindamycin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
Clé InChI
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable