Principaux documents
1134244
USP
Citalopram Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide
25 MG
1 310,00 €
1 310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
citalopram
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C(=O)N)CCCN(C)C
InChI
1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24)
Clé InChI
LYYWQJNKWCANAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Citalopram Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Citalopram Hydrobromide
  • Citalopram Tablets
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1