Principaux documents
1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
200 MG
434,00 €
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
434,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H18INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 200 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].[N+](CCOCCO)(C)(C)C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Choline Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Choline Bitartrate
  • Choline Chloride
  • Choline Citrate
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable