1122722
USP
Chloroxylenol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-3,5-xylenol, 2-Chloro-3,5-dimethylphenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chloroxylenol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
ZXPLGLMEXWSLCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable