1102408
USP
Cephapirin benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
380,00 €
About This Item
380,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cephapirin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
S6[C@H]7N(C(=C(C6)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)CSc8ccncc8.S3[C@H]4N(C(=C(C3)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)CSc5ccncc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C17H17N3O6S2.C16H20N2/c2*1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,16-;/m11./s1
Clé InChI
JAHKOXGROZNHHG-RACYMRPCSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cephapirin Benzathine Intramammary Infusion
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable