1098173
USP
Ceftizoxime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
404,00 €
About This Item
404,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ceftizoxime
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[s]1c(ncc1\C(=N/OC)\C(=N\[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(=O)O)\[O-])N
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(6-4-15-13(14)25-6)9(19)16-8-10(20)18-5(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7+;/t8-,11-;/m1./s1
Clé InChI
TVOQBZFDOHZOGA-GIXFXUBFSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ceftizoxime for Injection
- Ceftizoxime Injection
- Ceftizoxime Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable