Principaux documents
1097986
USP
Cefprozil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
30 MG
1 120,00 €
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
1 120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefprozil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S1[C@H]2N(C(=C(C1)\C=C/C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2[N+H3]
InChI
1S/C10H12N2O3S/c1-2-3-5-4-16-9-6(11)8(13)12(9)7(5)10(14)15/h2-3,6,9H,4,11H2,1H3,(H,14,15)/b3-2-/t6-,9-/m1/s1
Clé InChI
ZYLDQHILNOZKIF-OXLALJFOSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cefprozil Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable