1095506
USP
Carbidopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carbidopa
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
Clé InChI
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
Informations sur le gène
human ... DDC(1644)
Description générale
Application
- Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
- Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
- Carbidopa and Levodopa Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3