1086888
USP
Calcium lactate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcium lactate (1:2) pentahydrate
404,00 €
About This Item
404,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium lactate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable