1082640
USP
Butyl isothiocyanate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butyl isothiocyanate, NSC 194808
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butyl isothiocyanate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup