Principaux documents
1082592
USP
Butyl anthranilate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 ML
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
251,00 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(H2N)C6H4CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butyl anthranilate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
303 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Clé InChI
HUIYGGQINIVDNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl anthranilate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup