Principaux documents
1078700
USP
Buprénorphine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de [5α,7α(S)]-17-(cyclopropylméthyl)-α-(1,1-diméthyléthyl)4,5-époxy-18,19-dihydo-3-hydroxy-6-méthoxy-α-méthyl-6,14-ethènomorphinane-7-méthanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H41NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit 1078700 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
buprenorphine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
Clé InChI
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Buprenorphine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Buprenorphine and Naloxone Sublingual Tablets
  • Buprenorphine Compounded Buccal Solution, Veterinary
  • Buprenorphine Hydrochloride
Actions biochimiques/physiologiques
Agoniste des récepteurs ORL1 ; antagoniste ou agoniste partiel des récepteurs opiacés μ, κ, et δ.
Agoniste pur des récepteurs ORL1 ; antagoniste ou agoniste partiel des récepteurs opiacés μ, κ, et δ.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable