1076421
USP
Brimonidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
brimonidine
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
Format
neat
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable