| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
200 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 398,00 € |
A propos de cet article
398,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) |
| bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisphenol A
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
80-05-7
80-05-7