1046090
USP
Azithromycin N-oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 200,00 €
About This Item
1 200,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azithromycin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[N+]([O-])([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](N(C[C@@H](C[C@]2(O)C)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C38H72N2O13/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)39(11)19-20(2)17-36(8,45)33(53-35-29(41)26(40(12,13)47)16-21(3)49-35)22(4)30(23(5)34(44)51-27)52-28-18-37(9,48-14)32(43)25(7)50-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Clé InChI
DEORMZXNPDWMST-BICOPXKESA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable