1043149
USP
Ascorbyl Stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Ascorbic acid 6-stearate, 6-O-Stearyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl 6-octadecanoate, Ascorbyl stearate
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H42O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(26)30-18-19(25)23-21(27)22(28)24(29)31-23/h19,23,25,28-29H,2-18H2,1H3
Clé InChI
NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable