1028019
USP
AMITRAZ RELATED COMPOUND A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amitraz
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
114-118 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable