1013206
USP
Almond oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Almond oil from Prunus dulcis, Almond oil, sweet
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
almond oil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable