1011721
USP
Adapalene Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
adapalene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3
Clé InChI
PGXNMQBGOVUZNC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable