Principaux documents
SY3H99996589
Synthonix Corporation
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-6-5(11-10-4)2-3-9-7(6)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KDNYASYYYCLBOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9883.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9883.html