Principaux documents
SY3H98B9763D
Synthonix Corporation
1-Cyclopropylpyrazole-4-boronic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.96
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c10-7(11)5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6,10-11H,1-2H2
Clé InChI
HACQYPYUKMKUPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74410.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74410.html