Principaux documents
SY3H7CF28DC7
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-bromo-9H-carbazole-9-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.22
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-9H-carbazole-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H16BrNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-14-7-5-4-6-12(14)13-10-11(18)8-9-15(13)19/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
KLZXRNUDFWYGGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63369.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63369.html