Principaux documents
SY3H6E41560B
Synthonix Corporation
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-7-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c1-14-11-6-8(7-12)5-10-9(11)3-2-4-13-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
DKTHOHCVDRWLMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64351.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64351.html