Documents
SY3H6E411FF6
Synthonix Corporation
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.7
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-chloro-2-methoxy-5-(prop-1-en-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-7(2)9-5-11(14-8(3)15)12(16-4)6-10(9)13/h5-6H,1H2,2-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
CEFUUDDJWYTUIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67287.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67287.html