Principaux documents
SY3H3D68043E
Synthonix Corporation
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-5-6(8(13)14)3-2-4-7(5)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51264.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51264.html