Principaux documents
SY3465084916
Synthonix Corporation
methyl 4-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 4-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-7(11)8-2-4-9(10,6-8)5-3-8/h2-6,10H2,1H3
Clé InChI
SLVBGSLDDDRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/18034.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18034.html