Documents
SY3432450161
Synthonix Corporation
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-5-7-3-8(4-7)1-2-9-6-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
YGZXVXPJKIJJOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/15490.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15490.html