Principaux documents
SY3371477008
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,3-dihydropyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.58
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-6-5(9-3-4)2-7(11)10-6/h1-3,10-11H
Clé InChI
MCIREUCVWQMACK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0694.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0694.html