Documents
SY3371476589
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
WULVUFYZVYHTFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5045.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/5045.html