Z777300
Unix™ SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
1 720,00 €
About This Item
1 720,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Unix™ SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L59
Description
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
Gamme de produits
Unix™
Fabricant/nom de marque
Unix
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
Technique(s)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
Taille des particules
1.8 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
Plage de pH
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable