Z777249
Proteomix® WAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
645,00 €
About This Item
645,00 €
Nom du produit
Proteomix® WAX-NP3 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 404NP3-2001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak anion exchange phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
non-porous
pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Proteomix User Manual