Principaux documents
Z777192
Proteomix® WCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
1 PKG
521,00 €
521,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
521,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
521,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Proteomix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP5-4001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies