Z777175
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, stainless steel
638,00 €
About This Item
638,00 €
Nom du produit
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP2-2001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
1.7 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Proteomix User Manual