Z777166
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
580,00 €
About This Item
580,00 €
Nom du produit
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP10-2105
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Colonne de garde