Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
product name
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 401NP2-2103
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
1.7 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Application
Colonne de garde
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique