Z777054
SRT® SEC-500 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
579,00 €
About This Item
579,00 €
Nom du produit
SRT® SEC-500 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
SRT®
Poids mol.
15,000-5,000,000
Fabricant/nom de marque
Sepax 215500-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
hydrophilic polymer phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
500 Å
Plage de pH de fonctionnement
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
SRT User Manual