Z777027
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Produits recommandés
product name
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
Zenix®
Poids mol.
5,000-1,250,000
Fabricant/nom de marque
Sepax 213300-4625
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
hydrophilic polymer phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Zenix User Manual
Informations légales
Anticorps
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)