Y0002383
Cefoxitin
for peak identification A CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R-cis)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefoxitin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@]2([C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t14-,16+/m1/s1
Clé InChI
WZOZEZRFJCJXNZ-ZBFHGGJFSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable