Y0002378
Mirabegron impurity G
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide, (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mirabegron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCNC(=O)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
Clé InChI
YWGDTDSOHPHFAQ-OAHLLOKOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable