Y0002311
Trypsin for aprotinin assay
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Trypsin
136,00 €
About This Item
136,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1