Y0002293
Fluticasone furoate for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fluticasone furoate, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
fluticasone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)SCF)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement