Y0002271
Flurbiprofen for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
flurbiprofen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
110-112 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable